Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit drei Schikanen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
- Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
- Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfen oder Folienabdeckung
- Der eingeengte Hals verhindert Spritzer an Kolben mit 4 Schikanen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bauart: Schüttler |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3,1 in. |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orbital- oder Reziprokschüttler |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Höhe (metrisch) | 13 cm |
| Flaschenhalstyp | Eingeklemmt |
| Anzahl pro Karton | 1/Karton |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |