Learn More
DWK Life Sciences Shorty Vials™ Probenfläschchen aus Glas in Lab File™ mit Verschlusskappen
Artikelnummer. 12434991 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.0 ml
4.0 ml
4 mL
6.0 ml
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
17 mm
17 mm
19 mm
Material (Auskleidung):
Gummi 14B
PTFE/14B-Gummi
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 12434991
Marke: DWK Life Sciences W225293
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung in praktischen Tabletts mit Lab File Unterteilung
Das Angebot umfasst eine Vielzahl von Anwendungen, von der Probenlagerung bis hin zur Gefriertrocknung.
  • Transparente Fläschchen aus Borosilikatglas
  • Gleichmäßige Seitenwand- und Bodendicke durch die Herstellung aus Glasrohren
  • Kurze Fläschchen haben für mehr Stabilität und weniger Totvolumen ein niedriges Profil
  • Lieferung mit angebrachten Kappen, um die Sauberkeit zu erhalten, oder ohne Kappen (Ersatzkappen können separat erworben werden)
  • Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
  • Bestimmte Artikel passen in M-T Vial File™—Partitionierte Tabeltts aus Polystyrol stellen eine einfache Möglichkeit dar, Proben zu inventarisieren oder leere Fläschchen aufzubewahren
Transparente Fläschchen
  • Aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
  • Konform mit Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A
Kappeneinlage
  • Mit 14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für wässrige Proben
  • Mit PTFE/14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für organische Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Gummi 14B
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 6.0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Probenaufbewahrung bis Gefriertrocknungen
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 1.6 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 43 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A