Learn More
DWK Life Sciences Shorty Vials™ Probenfläschchen aus Glas in Lab File™ mit Verschlusskappen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.0 ml
4.0 ml
4 mL
6.0 ml
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
17 mm
17 mm
19 mm
Material (Auskleidung):
Gummi 14B
PTFE/14B-Gummi
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Das Angebot umfasst eine Vielzahl von Anwendungen, von der Probenlagerung bis hin zur Gefriertrocknung.
- Transparente Fläschchen aus Borosilikatglas
- Gleichmäßige Seitenwand- und Bodendicke durch die Herstellung aus Glasrohren
- Kurze Fläschchen haben für mehr Stabilität und weniger Totvolumen ein niedriges Profil
- Lieferung mit angebrachten Kappen, um die Sauberkeit zu erhalten, oder ohne Kappen (Ersatzkappen können separat erworben werden)
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
- Bestimmte Artikel passen in M-T Vial File™—Partitionierte Tabeltts aus Polystyrol stellen eine einfache Möglichkeit dar, Proben zu inventarisieren oder leere Fläschchen aufzubewahren
Transparente Fläschchen
- Aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
- Konform mit Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A
- Mit 14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für wässrige Proben
- Mit PTFE/14B-Gummi ausgekleidete schwarze Schaubkappe aus Phenolharz für organische Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/14B-Gummi |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 6.0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Probenaufbewahrung bis Gefriertrocknungen |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1.6 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |