Learn More
DWK Life Sciences X144 KAPPE 13-425 PP/POLYVINYL .
Click to view available options
PP; Weiß; mit Polyvinyl-Liner; nicht autoklavierbar; 144/Karton
Description
- Wird mit Glasflaschen oder Probenfläschchen verwendet
- Nicht autoklavierbar
- Farbe: Weiß
Specifications
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Menge | 144/Karton |
Gewindegröße (metrisch) | 13-425 |
Auskleidungsmaterial | Polyvinyl |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |