Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Drehflügel für V-Fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 2-, 3-, 5- und 10-ml-V-Fläschchen
Passt für 0,3 und 1 ml-V Vials
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Aus PTFE
- Geben Sie den Rührstab in ein Fläschchen und verwenden Sie ihn mit einem Magnetrührer
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 2-, 3-, 5- und 10-ml-V-Fläschchen |
| Material | PTFE |
| Menge | 6 |
| Form | Dreieck |
| Typ | Drehflügel |