Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Edelstahlschaufel
Artikelnummer. 12427321 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
24 cm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12427321 24 cm 4 Stück
1 options
Artikelnummer. 12427321
Marke: DWK Life Sciences 885540
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Probenahme von Pulvern, Schlämmen, Böden und mehr
  • Robuste Konstruktion aus Edelstahl 302
  • Länge: 24cm (9,5 in.)
  • Schaufeltiefe: 2,54cm (1 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Probenahme von Pulvern, Schlämmen, Böden und mehr
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 24 cm