Learn More
DWK Life Sciences Stützsiebplatte aus Edelstahl
Artikelnummer. 11768959 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
25 mm-Vakuumfiltrationseinheit
47mm-Vakuumfiltrationseinheit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11768959 25 mm-Vakuumfiltrationseinheit 1 Stück
11591315 47mm-Vakuumfiltrationseinheit -
2 options
Artikelnummer. 11768959
Marke: DWK Life Sciences 419337
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Vakuumfiltrationseinheiten. Wheaton™ Stützsiebplatten aus Edelstahl werden aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
Für Vakuumfiltrationseinheiten.Wheaton™ Stützsiebplatten aus Edelstahl werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit 25 mm-Baugruppe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 mm-Vakuumfiltrationseinheit
Material Edelstahl