Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfenband für BOD-Flaschen Flaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Die 10 mm (0,4 in.) großen Löcher an beiden Enden sind dehnbar, um sicher auf Stopfen und Flaschenhälse zu passen
- Hält den Stopfen sicher am Flaschenhals fest
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stopfen und Flaschenhälse |
| Material | Gummi |