Learn More
DWK Life Sciences Gerade Stopfen für Fläschchen und Serumflaschen
Artikelnummer. 12462641 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12462641
Marke: DWK Life Sciences 224100331
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur maximalen Abdichtung von Fläschchen mit geradwandiger Glasbeschichtung
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien (Silikon und Brombutyl)
Nicht für Fläschchen mit Blow Back-Funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 3 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Pass für 1.5 cm Innendurchmesser, 3 cm Außendurchmesser und Serumflaschen
Härte 50 Härtegrad
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau
Material Brombutylkautschuk
Produkttyp Gerader Stopfenstopper