Learn More
DWK Life Sciences Konisch zulaufende Wheaton™ Gewebezerkleinerer mit PTFE-Pistillen
Artikelnummer. 10240472 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
0,5 oz., 15 ml
Länge (angloamerikanisch) Stößel:
8.6 in.
9.4 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen:
3,38 in.
3.6 in.
4,48 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch:
0.43 Zoll
0.51 Zoll
0.7 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Länge (angloamerikanisch) Stößel Länge (angloamerikanisch) Röhrchen Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch Packungsgröße
10240472 0,16 oz., 5 ml 8.6 in. 3.6 in. 0.51 Zoll 1 Stück
10608085 0,1 oz., 3 ml 8.6 in. 3,38 in. 0.43 Zoll -
11748939 0,5 oz., 15 ml 9.4 in. 4,48 in. 0.7 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10240472 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 358141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.45 €
    187.35 € / 1 Stück
    Sparen 11.10 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konischer Gewebezerkleinerer mit PTFE-Stößel für Weichgewebe
Der Edelstahlstab hat einen Durchmesser von 0.25 Zoll (6.3 mm) und ist lang genug, um in das Futter des Wheaton Überkopfrührers zu passen.
  • PTFE-Stößel mit Edelstahlstab passend für elektrisch betriebene Homogenisatoren
  • Homogenisiert Weichgewebe wie z. B. Gehirn
  • Mörser aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Austauschbare Komponenten ersparen Ihnen die Suche nach passenden Teilen.
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,16 oz.
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Borosilikatglas, PTFE
Produkttyp Gewebemühle, konisch zulaufend
Länge (angloamerikanisch) Stößel 8.6 in.
Länge (metrisch) Stößel 220 mm
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 3.6 in.
Länge (metrisch) Schlauch 93 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.51 Zoll
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 13 mm
Fassungsvermögen 0,16 oz., 5 ml