Learn More
DWK Life Sciences Trypsinierungskolben
Die stark abgesetzten Seiten erleichtern das Umrühren
65.75 € - 122.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsin-Verdauung von Bindegewebsproteinen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlusstyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Graduated | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Graduated | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10306952
|
DWK Life Sciences
355392 |
35 ml | 24 mm | Nein | 430 |
65.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12401391
|
DWK Life Sciences
355395 |
300 ml | 38 mm | Nein | 430 |
90.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12491381
|
DWK Life Sciences
355394 |
150 ml | 38 mm | Nein | 430 |
77.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12411391
|
DWK Life Sciences
355397 |
700 ml | 51 mm | Nein | 400 |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11501285
|
DWK Life Sciences
355444 |
150 ml | 38 mm | Ja | 430 |
108.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11581275
|
DWK Life Sciences
355442 |
35 ml | 24 mm | Ja | 430 |
77.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Tief geriffelte Seiten verbessern das Schütteln
- Aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Hervorragende Qualität und wenige extrahierbare Stoffe
- Tief reichende Schraubverschlüsse mit Gummieinlage
- Mit oder ohne Graduierung erhältlich
Spezifikation
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | |
Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsin-Verdauung von Bindegewebsproteinen | |
Schraube |
Borosilikatglas | |
Autoklavierbar |