Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinierkolben mit Seitenhals
Kolben mit tiefgerillten Seiten, die das Mischen fördern. Ein Damm unter dem Seitenhals hält beim Dekantieren untrypsinisiertes Gewebe zurück. Ein Schraubverschluss mit breitem Stehrand am Seitenhals verhindert Kontamination des Kolbeninhalts.
111.00 € - 210.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindegewebsproteinen |
Enthält | 20-415 Seitenarmkappe und obere Kappe haben eine weiße Styrol-Butadien-Kautschuk-Auskleidung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Graduated | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Graduated | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10694943
|
DWK Life Sciences
355752 |
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | 35 ml | Nein | 24 mm |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12441391
|
DWK Life Sciences
355755 |
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | 300 ml | Nein | 38 mm |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12471391
|
DWK Life Sciences
355803 |
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | 75 ml | Ja | 33 mm |
158.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12451391
|
DWK Life Sciences
355757 |
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | 700 ml | Nein | 51 mm |
210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12431391
|
DWK Life Sciences
355754 |
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | 150 ml | Nein | 38 mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12481391
|
DWK Life Sciences
355804 |
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | 150 ml | Ja | 38 mm |
150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10685713
|
DWK Life Sciences
355753 |
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | 75 ml | Nein | 33 mm |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Der Seitenhals erleichtert das Dekantieren des Inhalts und hält große Partikel hinter der Barriere zurück.
- Die Kappen des Seitenhalses haben eine Größe von 20–415.
- Die Kappen verfügen über weiße Styrol-Butadien-Gummieinlagen.
- Die Flaschen aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entsprechen den Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E-438, Typ I, Klasse A.
Spezifikation
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | |
Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindegewebsproteinen | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas | |
20-415 Seitenarmkappe und obere Kappe haben eine weiße Styrol-Butadien-Kautschuk-Auskleidung | |
Schraube |