Learn More
DWK Life Sciences BOERDELZANGE D 28,5 MM UNI-DOSE UNI-DOSE
Artikelnummer. 11521175 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Crimpmaster Crimping Station
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
11521175 Crimpmaster Crimping Station
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11521175 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224316
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kompatibel mit Crimpmaster™ Bördelstationen
  • Ergonomischer Griff
  • Polierte Pressbacken
  • Kurzer Griff
  • Zusammenbau mittels Federn
  • Verstellbarer Anschlag
  • Zum Aufsetzen von 28.5-Uni-Dose Bördelverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Crimpmaster Crimping Station