Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage, runde Mitte herausreißbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-76422 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlussgröße unitSize
11718779 Blau 13 mm 1000 Stück
11778779 Rot 13 mm 1000 Stück
10488901 Blau 20 mm 1000 Stück
10086701 Rot 20 mm 1000 Stück
4 options
Artikelnummer. 11718779
Marke: DWK Life Sciences 22418205
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beim Öffnen oder Entfernen der mittleren Scheibe kommt die Oberseite des Gummistopfens in Kontakt mit der Spritze
  • Mit 13 oder 20 mm Außendurchmesser erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Material Aluminium
Menge 1.000/Packung
Verschlussgröße 13 mm
Produkttyp Mittelscheibe mit Abrisskappe