Learn More
DWK Life Sciences Oben offener Wheaton™ Aluminiumverschluss ohne Versiegelungseinsatz
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Verschlussgröße:
11 mm
13 mm
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Ohne Dichtungseinlage
- Verschlusstyp: Dichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1.000/Packung |
| Typ | Oben offene Kappe |
| Verschlussgröße | 13 mm |