Learn More
DWK Life Sciences Oben offener Wheaton™ Aluminiumverschluss ohne Versiegelungseinsatz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11788769 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Verschlussgröße:
11 mm
13 mm
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlussgröße unitSize
11788769 Blau 20 mm 1000 Stück
12412661 Grün 11 mm 1000 Stück
11798769 Rot 20 mm -
11768769 Blau 13 mm 1000 Stück
11778769 Rot 13 mm 1000 Stück
12482651 Naturfarben 11 mm 1000 Stück
12492651 Blau 11 mm 1000 Stück
11708779 Grün 20 mm 1000 Stück
11865303 Naturfarben 13 mm 1000 Stück
12402661 Rot 11 mm 1000 Stück
10 options
Artikelnummer. 11788769
Marke: DWK Life Sciences 22417805
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Oben offene Dichtung mit Stopfen für die Entnahme von Proben mit einer Spritze
  • Ohne Dichtungseinlage
  • Verschlusstyp: Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Material Aluminium
Menge 1.000/Packung
Verschlussgröße 20 mm
Produkttyp Oben offene Kappe