Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Bördelrand, ohne Verschlüsse
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteDescription
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
- Ohne Graduierung
- Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
- Die Böden mit konischem Innenteil sind für eine vollständige Entleerung und damit eine maximale Probenrückgewinnung konzipiert
Informations sur la commande
Verschlüsse sind separat erhältlich.
Spécification
Spécification
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,51 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Lebendproben |
| Skala | Nein |
| Modell | Konisch V |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?