Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Bördelrand, ohne Verschlüsse
Artikelnummer. 12693355 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 mL
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Höhe (metrisch):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12693355 0,3 ml 32 mm 12 mm 12 Stück
12603365 0,3 ml 32 mm 13 mm 12 Stück
11576295 2 ml 40 mm 20 mm 12 Stück
11586295 5 ml 61 mm 20 mm 12 Stück
12663355 0,1 mL 32 mm 12 mm 12 Stück
12643365 1 ml 41 mm 13 mm 12 Stück
10531042 3 ml 46 mm 20 mm 12 Stück
7 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12693355
Marke: DWK Life Sciences W986212NG
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
  • Ohne Graduierung
  • Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
  • Die Böden mit konischem Innenteil sind für eine vollständige Entleerung und damit eine maximale Probenrückgewinnung konzipiert
Bestellinformation
Verschlüsse sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,196 in.
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas (niedrig extrahierbar)
Volumen (metrisch) 0,3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Lebendproben
Skala Nein
Modell Konisch V
Volumen (angloamerikanisch) 0,1 dr.
Verschlusstyp Bördelverschluss
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Höhe (metrisch) 32 mm