Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Klar
Artikelnummer. 11546305 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.3 ml
1 ml
2 ml
3.0 ml
3 ml
5.0 ml
5 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Skala:
Ja
Nein
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Skala unitSize
11546305 0.3 ml 35 mm 13 mm Nein 12 Stück
11556305 0.3 ml 35 mm 13 mm Ja 12 Stück
13111813 2 ml 44 mm 20 mm Ja 12 Stück
10299974 5.0 ml 65 mm 20 mm Ja 12 Stück
10453265 3 ml 50 mm 20 mm Nein 12 Stück
11576305 3.0 ml 50 mm 20 mm Ja 12 Stück
12673355 0.3 ml 35 mm 12 mm Nein 12 Stück
10297903 0.1 ml 35 mm 12 mm Nein 12 Stück
10378673 1 ml 44 mm 13 mm Nein 12 Stück
11566305 1 ml 44 mm 20 mm Ja 12 Stück
10298093 2 ml 44 mm 20 mm Nein 12 Stück
10398913 5 ml 65 mm 20 mm Nein 12 Stück
10603543 10 ml 72 mm 24 mm Nein 6 Stück
13 options
Artikelnummer. 11546305
Marke: DWK Life Sciences W986283NG
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit Silikoneinlage und PTFE-Beschichtung.
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
Hergestellt aus Wheaton-33™ mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 0.3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand
Skala Nein
Modell Konisch V
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.1 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Höhe (metrisch) 35 mm