Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Klar
Artikelnummer. 12673355 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.3 ml
1 ml
2 ml
3.0 ml
3 ml
5.0 ml
5 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Skala:
Ja
Nein
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12673355
Marke: DWK Life Sciences W986282NG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit Silikoneinlage und PTFE-Beschichtung.
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
Hergestellt aus Wheaton-33™ mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 0.3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand
Skala Nein
Modell Konisch V
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.1 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Höhe (metrisch) 35 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A