Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Klar
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.3 ml
1 ml
2 ml
3.0 ml
3 ml
5.0 ml
5 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Skala:
Ja
Nein
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit Silikoneinlage und PTFE-Beschichtung.
Hergestellt aus Wheaton-33™ mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand |
| Skala | Ja |
| Modell | Konisch V |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Mehr anzeigen |