Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Klar
Artikelnummer. p-205925 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.3 ml
1 ml
2 ml
3.0 ml
3 ml
5.0 ml
5 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Skala:
Ja
Nein
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11556305
Marke: DWK Life Sciences W986293NG
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit Silikoneinlage und PTFE-Beschichtung.
Konische Innenböden sorgen für eine vollständige Abflussöffnung nach unten und eine maximale Entnahme des Inhalts durch eine Spritze
Hergestellt aus Wheaton-33™ mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 0.3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand
Skala Ja
Modell Konisch V
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.1 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Höhe (metrisch) 35 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A