Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Schraubkappe mit festem Oberteil, bernsteinfarben
Die konischen Innenböden sind so konzipiert, dass ein optimales Entleeren nach unten sowie eine optimale Aufnahme des Inhalts mit einer Spritze ermöglicht werden.
Marke:  DWK Life Sciences W986336NG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90720kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11778719
  • 295.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit 14B Gummieinlage und PTFE-Beschichtung
Beschreibung
Beschreibung
Die braunen Fläschchen sind aus “320”Typ I Glas gefertigt und eignen sich für lichtempfindliche Stoffe
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi
20 mm
2.0 ml
Ja
Schraube
Phenolharz
44 mm
20-400
Bernsteinfarbig
Borosilikatglas
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand
Konisch V
0.5 dr.
Schraubverschluss
USP-Typ I