Beschreibung
- Wheaton-33™ Borosilikatglas
Bestellinformation
Passend für die Stopfen 06-406-11B und 06-406-12 für Gefriertrocknungsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lyophilisierung und Gefriertrocknung |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 2.7 dr. |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |