Learn More
DWK Life Sciences Vacule™ mit Schraubverschluss
Artikelnummer. p-21281 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
45 mm
60 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10608784 10 ml 60 mm 200 Stück
10486531 5 ml 45 mm 200 Stück
2 options
Artikelnummer. 10608784
Marke: DWK Life Sciences 651907
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die massive schwarze Kappe ohne Einlage hält den Stopfen fest.
  • Wheaton-33™ Borosilikatglas
Bestellinformation
Passend für die Stopfen 06-406-11B und 06-406-12 für Gefriertrocknungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lyophilisierung und Gefriertrocknung
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 2.7 dr.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I
Höhe (metrisch) 60 mm