Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Schaumstoff/LDPE
Artikelnummer. p-75826 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Auskleidungsmaterial:
Polyethylenschaum
Schaum/LDPE
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10210332
Marke: DWK Life Sciences 242220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für allgemeine Aufbewahrungs- und Verpackungsaufgaben
  • Auskleidung aus Polyethylenschaum
  • Ausgezeichnete Barriere für wässrige Lösungen
  • Wiederholt versiegelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 200 Kartons
Auskleidungsmaterial Polyethylenschaum
Halsausführung 24-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasflasche oder -Röhrchen