Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit Einlagen aus geschäumtem Polyvinyl
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Die Auskleidung gewährleistet eine sichere Abdichtung
- Auskleidungsmaterial: Polyethylenschaum
- Polypropylen
- Schraubverschluss
- Weiß
Verwendung dieser Kappen mit Flaschen und Röhrchen aus Glas
Bestellinformation
Jedes Paket enthält 72 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Glas |
| Anzahl pro Karton | 72 Kartons |
| Halsausführung | 53-400 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -Röhrchen |
| Verschlussauskleidung | Polyethylenschaum |