Learn More
DWK Life Sciences Weiße Verschlusskappen aus Polypropylen mit Einlagen aus geschäumtem Polyvinyl
Artikelnummer. 11788899 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Material:
Glas
Polypropylen
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
48 Kartons
72 Kartons
Packungsgröße:
144 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Halsausführung Material Anzahl pro Karton unitSize
11788899 38-400 Polypropylen 72 Kartons -
11798899 43-400 Polypropylen 72 Kartons 72 Stück
11738909 58-400 Polypropylen 72 Kartons 72 Stück
11718909 48-400 Polypropylen 72 Kartons 72 Stück
11708899 13-425 Polypropylen 144 Kartons -
11728909 53-400 Glas 72 Kartons 72 Stück
11758899 24-400 Polypropylen 144 Kartons 144 Stück
11758909 70-400 Polypropylen 48 Kartons 48 Stück
11768899 28-400 Polypropylen 144 Kartons 144 Stück
9 options
Artikelnummer. 11788899
Marke: DWK Life Sciences 239285
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
  • Die Auskleidung gewährleistet eine sichere Abdichtung
  • Auskleidungsmaterial: Polyethylenschaum
  • Polypropylen
  • Schraubverschluss
  • Weiß
Verwendung dieser Kappen mit Flaschen und Röhrchen aus Glas
Order Info
Jedes Paket enthält 72 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 72 Kartons
Halsausführung 38-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasflasche oder -Röhrchen
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum