Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weiße Polypropylen-Kappen mit Polyvinyl-Einlagen
Artikelnummer. 11758829 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
48 Kartons
72 Kartons
Packungsgröße:
144 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11758829
Marke: DWK Life Sciences 239214
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gut geeignet für schwache Säuren, Basen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
ulliDer weiße Polypropylenschraubverschluss bietet eine klare Oberfläche zum Beschreiben des Verschlusses/lili Die Einlage aus Polyvinyl stellt eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere dar/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 72 Kartons
Halsausführung 43-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Produkttyp Kappe aus Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Rundflasche
Verschlussauskleidung Polyvinyl