Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weiße Polypropylen-Kappen mit PTFE-beschichteten, geschäumten Polyethylen-Einlagen
Artikelnummer. 11798809 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Halsausführung:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Auskleidungsmaterial:
PTFE/Polyethylen
Polyethylenschaum
Material:
Polypropylen
Polypropylene, PTFE
Anzahl pro Karton:
144 Kartons
48 Kartons
72 Kartons
Packungsgröße:
144 Stück
48 Stück
72 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsausführung Auskleidungsmaterial Material Anzahl pro Karton Packungsgröße
11798809 53-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 72 Kartons 72 Stück
11784219 20-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 144 Kartons 144 Stück
11714229 28-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 144 Kartons 144 Stück
11708819 63-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 48 Kartons 48 Stück
11704229 24-400 PTFE/Polyethylen Polypropylene, PTFE 144 Kartons 144 Stück
11778809 43-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 72 Kartons 72 Stück
11788809 45-400 Polyethylenschaum Polypropylen 72 Kartons 72 Stück
11724229 33-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 144 Kartons 144 Stück
11794219 22-400 Polyethylenschaum Polypropylen 144 Kartons 144 Stück
11734229 48-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 72 Kartons 72 Stück
11744229 58-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 72 Kartons 72 Stück
11768809 38-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 72 Kartons 72 Stück
10113052 89-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 48 Kartons 48 Stück
11754229 70-400 PTFE/Polyethylen Polypropylen 48 Kartons 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11798809 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 239241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 €
    189.29 € / 72 Stück
    Sparen 29.71 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Weiße Polypropylenkappen mit PTFE-beschichteten, geschäumten Polyethylen-Linern schließen Glasflaschen und -phiolen sicher ab. Der mit PTFE befasste, geschäumte PE-Liner ist chemikalienresistent und komprimiert für eine zuverlässige Abdichtung, ideal für Umweltproben, Arzneimittel und diagnostische Reagenzien.
Hervorragend geeignet für Umweltproben, Pharmazeutika und diagnostische Reagenzien
  • PTFE-beschichteter Polyethylen-Liner bietet chemische Beständigkeit gegen hochreine Chemikalien, starke Säuren und Lösungsmittel
  • Polyethylenschaum bietet Kompressierbarkeit und zuverlässige Abdichtungseigenschaften
  • Geeignet für Umweltproben, Arzneimittel und diagnostische Reagenzien
  • Kompatibel mit Glasflaschen und Phiolen
  • Weiße Polypropylen-Schraubkappenkonstruktion
  • Erhältlich in mehreren GPI-Kappen-Finish-Größen, um eine Vielzahl von Flaschen- und Fläschchenhals-Oberflächen zu tragen
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 72 Kartons
Sterilität Nicht steril
Auskleidungsmaterial PTFE/Polyethylen
Halsausführung 53-400
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasflasche oder -Röhrchen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Schraubverschluss