Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weithalsflaschen mit Schliffstopfen aus Glas
Artikelnummer. 12402491 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12402491 500 mL -
12369719 100 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12402491 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 216019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.10 €
    717.70 € / 10 Stück
    Sparen 40.40 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Flasche aus Borosilikatglas und der Stopfen verfügen über eine tropffreier Ausgießlippe. Der geschliffene Glasstopfen passt sicher, um Kontaminationen zu verhindern
  • Weite Öffnung, ideal für Feststoffe und viskose Flüssigkeiten
  • Einfach zu reinigen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,5 in.
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 175 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,8 Zoll
Verschlussgröße 45/27 mm
Durchmesser (metrisch) 89 mm
Verschlusstyp Stopfen
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung