missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ X100 PP-Originalitätsverschluß, weiss/blau, m. Kin dersicherung, f.Enhalsfl. 100-1000ml
Spezifikation
Verschlussgröße | 32mm Außendurchmesser |
Durchmesser (metrisch) | 32mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 10 bis 1000 ml-Flasche |
Produkttyp | Schraubverschluss |
Farbe | Weiß, Blau, Blue |
Enthält | Manipulationssicherer Ring und Konusdichtung |
Material | Polypropylen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'