missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International White Cryogenic Labels for Laser Printers
Beschreibung
- Provided in European A4 sheet format
- Permanent adhesion, especially on curved surfaces, such as vials or microtubes
- Withstand extreme cryogenic temperatures, -196°C in liquid or vapor phase liquid nitrogen
- Printable by all major desktop laser printers
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Permanent |
| Farbe | White |
| Ausführung | Matte |
| Format | Sheet |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Etiketten pro Bogen | 36/Sheet |
| Anzahl pro Packung | 16/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?