Learn More
GA International White Cryogenic Labels for Laser Printers
Artikelnummer. p-200104546
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
210 x 297 mm
24 x 13 mm
24 x 19 mm
25,4 x 25,4 mm
31.8 x 39.7 mm
31 x 22 mm
36 x 14 mm
38,1 x 25,4 mm
38.1 x 21.2 mm
45 x 20 mm
50 x 32 mm
63,5 x 25,4 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 46,5 mm
64 x 7 mm
98,5 x 80 mm
99,1 x 57 mm
Packungsgröße:
1056 Stück
16 Stück
160 Stück
2688 Stück
384 Stück
448 Stück
528 Stück
576 Stück
880 Stück
896 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
17874976 50 x 32 mm 576 Stück
17804786 25,4 x 25,4 mm 1056 Stück
15296968 64 x 7 mm -
15276610 24 x 13 mm -
15365254 210 x 297 mm 16 Stück
15623099 24 x 19 mm -
15375254 38,1 x 25,4 mm 880 Stück
15226998 63,5 x 25,4 mm 528 Stück
15243915 36 x 14 mm -
15315274 - 2688 Stück
17874796 98,5 x 80 mm 96 Stück
15624899 31.8 x 39.7 mm 448 Stück
17400014 38.1 x 21.2 mm -
15849614 63,5 x 46,5 mm -
16319045 63,5 x 33,8 mm 384 Stück
15345274 45 x 20 mm 896 Stück
16329045 99,1 x 57 mm 160 Stück
15355274 31 x 22 mm -
18 options
Artikelnummer. 17874976
Marke: GA International A4CL111T1WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Permanent cryogenic laser labels for long-term storage in liquid-phase and vapor phase liquid nitrogen, freezers, and on dry ice.
  • Provided in European A4 sheet format
  • Permanent adhesion, especially on curved surfaces, such as vials or microtubes
  • Withstand extreme cryogenic temperatures, -196°C in liquid or vapor phase liquid nitrogen
  • Printable by all major desktop laser printers
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Matte
Format Sheet
Material Thermoplastic Film
Print Technology Laser
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Bogen 36/Sheet
Anzahl pro Packung 16/Pk.
Menge 576/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +248°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +120°C
Dimensions (LxW) 50 x 32 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.26 in.
Länge (metrisch) 32 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.96 in.
Breite (metrisch) 50 mm