Learn More
GA International White Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Small Roll
Artikelnummer. 17864696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 19 mm
38,1 x 38,1 mm
41,3 x 15,9 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 76,2 mm
50,8 x 40,6 mm
50,8 x 50,8 mm
76,2 x 50,8 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
300 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
17864696 25,4 x 50,8 mm 500 Stück
17884556 101,6 x 101,6 mm 300 Stück
17864856 50,8 x 40,6 mm 1000 Stück
17864366 41,3 x 15,9 mm 2000 Stück
17864736 44,5 x 25,4 mm 2000 Stück
17844256 50,8 x 50,8 mm 500 Stück
15852837 50,8 x 25,4 mm 1000 Stück
17894846 25,4 x 25,4 mm 2000 Stück
17894196 44,5 x 12,7 mm 2000 Stück
17864146 25,4 x 19 mm 1000 Stück
17844496 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 2000 Stück
17874866 76,2 x 50,8 mm 1000 Stück
17834696 50,8 x 76,2 mm 500 Stück
17804156 38,1 x 38,1 mm 1000 Stück
14 options
Artikelnummer. 17864696
Marke: GA International AWA94C10.5WH
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a small roll.
  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a small roll with core size of 25.4 mm
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320.8°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 25,4 x 50,8 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 50.8 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm