Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-PE-Schaum-/PTFE-Kappe, weiß
Beschreibung
Verschlusskappen aus Polypropylen (PP) mit F217- und PTFE-Einlagen sind eine wirtschaftliche Alternative zu Kappen aus mit Phenol-PTFE ausgekleideten Thermoset-Verschlusskappen. Sie haben eine PTFE-Oberfläche, die von F217-Linern gestützt wird. Die F217-Einlagen bestehen aus 3 Schichten: ein Schaumkern mit niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist Die PTFE/F217-Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie tragen dazu bei, dass der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
- Mit F217-Einlagen, die aus 3 Schichten bestehen: ein Schaumkern niedriger Dichte, der zwischen zwei Schichten aus Polyethylen (LDPE) eingelegt ist
- Die PTFE/F217-Einlagen sind sehr widerstandsfähig und haben eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Sie tragen dazu bei, dass der Inhalt von Flaschen oder Gläsern frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen bleibt
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 22-400 mm |
Verschlusstyp | Schraube |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Produkttyp | Verschlusskappen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 500/Karton |
Verpackung | In 5 Beuteln zu je 100 verpackt |