Learn More
3M™ Weiße Einwegschutzoveralls, Serie 4545
Artikelnummer. 12912305 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
20 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
12912305 S 64 bis 67 Zoll 164 bis 170 cm 20 Stück
12912315 4XL 78 bis 81 in. 200 bis 206 cm 20 Stück
12922305 M 66 bis 69 in. 167 bis 176 cm 20 Stück
12972305 L 69 bis 71 Zoll 174 bis 181 cm 20 Stück
12982305 XL 70 bis 74 Zoll 179 bis 187 cm 20 Stück
12992305 2XL 73 bis 76 in. 186 bis 194 cm 20 Stück
12902315 3XL 76 bis 78 Zoll 194 bis 200 cm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12912305 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100198128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 €
    221.39 € / 20 Stück
    Sparen 105.61 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schutz entsprechend PPE-Kategorie III, Typ 5/6. Schutzoveralls der 4545 Serie schützen gegen radioaktive Partikel und biologische Stoffe und reduzieren statische Aufladung.
  • Entwickelt für hohen Komfort und hohen Schutz
  • Hervorragende Barriere gegen trockene Partikel und begrenzte Spritzer flüssiger Chemikalien.
  • Biologischer Schutz geprüft nach EN 14126
  • Weiches, gut fallendes, laminiertes mikroporöses Material
  • Zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln und biologischen Substanzen und die Reduzierung von statischen Aufladungen
  • Extrem fusselarm
  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in vielen Reinräumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Strick
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen, Gebunden
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse PPE-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33 bis 36 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 84 bis 92 cm
Höhe (angloamerikanisch) 64 bis 67 Zoll
Höhe (metrisch) 164 bis 170 cm