Learn More
Brady™ Weiße RFID-Laboretiketten aus Polypropylen mit Speicher
UHF RFID-Etikett für die allgemeine Laborkennzeichnung auf konischen Oberflächen, Flaschen, großen Röhrchen und Mikrotiterplatten.
Marke: Brady™ 309082
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beschreibung
- Entwickelt für die Verwendung auf konischen Oberflächen, Flaschen, großen Röhrchen und Mikrotiterplatten in Laborumgebungen
- Die Oberfläche besteht aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt.
- Geeignet für den Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Kodierung.
- Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft, 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Kennzeichnungen werden markiert
- 32 Bit reservierter Arbeitsspeicher (für Kennwörter zum Sperren des Zugriffs)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Sato CL4NX Plus Etikettendrucker für die Industrie, Zebra ZT411 Etikettendrucker für die Industrie | |
500 Etiketten | |
0,28 mm | |
45 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
RFID-Kennzeichnung, Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, Laborbeschriftung | |
1 | |
-80°bis +70 °C | |
33 mm | |
30 mm |