Learn More
Deutsch Neumann™ Schläuche, PTFE, Weiß
Weiße Schläuche aus PTFE sind bis 270 °C temperaturbeständig, wenn kein aktiver Druck vorhanden ist.
Marke: Deutsch Neumann™ 3400406
Weitere Details : Netto-Gewicht : 15.02100kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Mindestbestelllänge: 5 m
- Fast vollständig chemisch inert
- Ausgezeichnete Flexibilität und Festigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
Spezifikation
ISO 9001:2008 | |
PTFE | |
1 mm | |
Weiß |
4 mm | |
6 mm | |
Je 1 |