Learn More
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Small Roll
Artikelnummer. 17810138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
22,9 x 19 mm
22.2 x 11 mm
22.2 x 203,2 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 19.1 mm
25,4 x 44.5 mm
25,4 x 7 mm
31.8 x 25,4 mm
32.5 x 15.9 mm
33 x 15.9 mm
38.1 x 63.5 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Menge:
1000/Packung
10000/Pkg
2000/Packung
250/Packung
300/Packung
3000/Packung
4000/Packung
Etiketten pro Zeile:
1 Etikett
10 Etiketten
3 Etiketten
5 Etiketten
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
2000 Stück
250 Stück
300 Stück
3000 Stück
4000 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Menge Etiketten pro Zeile unitSize
17810138 50,8 x 40,6 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17879477 67,1 x 7 mm 2000/Packung 1 Etikett 2000 Stück
17869677 101,6 x 101,6 mm 300/Packung 1 Etikett 300 Stück
17859287 67,1 x 7 mm 4000/Packung 1 Etikett 4000 Stück
17891128 25,4 x 7 mm 2000/Packung 1 Etikett 2000 Stück
17821328 22,9 x 19 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17820658 22.2 x 11 mm 2000/Packung 1 Etikett 2000 Stück
17880368 6,4 x 25,4 mm 10000/Pkg 10 Etiketten 10000 Stück
17850558 25,4 x 44.5 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17848867 25,4 x 44.5 mm 3000/Packung 3 Etiketten 3000 Stück
17891188 22.2 x 203,2 mm 250/Packung 1 Etikett 250 Stück
17869637 33 x 15.9 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17800708 6,4 x 25,4 mm 10000/Pkg 5 Etiketten 10000 Stück
17859937 44,5 x 25,4 mm 2000/Packung 1 Etikett 2000 Stück
17830808 50,8 x 25,4 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17869827 25,4 x 25,4 mm 2000/Packung 1 Etikett 2000 Stück
17880128 76,2 x 25,4 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17809347 44,5 x 12,7 mm 2000/Packung 1 Etikett 2000 Stück
17820808 38.1 x 63.5 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17841318 25,4 x 19.1 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17899867 31.8 x 25,4 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17830358 63,5 x 25,4 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17880828 25,4 x 12,7 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17868897 25,4 x 50,8 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
17879757 32.5 x 15.9 mm 1000/Packung 1 Etikett 1000 Stück
25 options
Artikelnummer. 17810138
Marke: GA International RMTT203C11WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Spezifikation
Klebstofftyp Removable
Farbe White
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Menge 1000/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +100°C
Dimensions (LxW) 50,8 x 40,6 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.6 in.
Länge (metrisch) 40.6 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm