Learn More
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Small Roll
Artikelnummer. 17879477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
22,9 x 19 mm
22.2 x 11 mm
22.2 x 203,2 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 19.1 mm
25,4 x 44.5 mm
25,4 x 7 mm
31.8 x 25,4 mm
32.5 x 15.9 mm
33 x 15.9 mm
38.1 x 63.5 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Menge:
1000/Packung
10000/Pkg
2000/Packung
250/Packung
300/Packung
3000/Packung
4000/Packung
Etiketten pro Zeile:
1 Etikett
10 Etiketten
3 Etiketten
5 Etiketten
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
2000 Stück
250 Stück
300 Stück
3000 Stück
4000 Stück
Artikelnummer. 17879477
Marke: GA International RMTT11C12WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Spezifikation
Klebstofftyp Removable
Farbe White
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Menge 2000/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +100°C
Dimensions (LxW) 67,1 x 7 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.28 in.
Länge (metrisch) 7 mm
Breite (angloamerikanisch) 2.64 in.
Breite (metrisch) 67.1 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.