missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Weithals-Reagenzfläschchen, Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
500 ml
Beschreibung
- Soda-lime glass offers good chemical resistance
- Ideal for applications without thermal loads
- Replaceable HDPE stoppers
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Anzahl Stopfen | 45/40 |
Verschlussfarbe | White |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12039, ISO 4796 |
Closure Included | Yes |
Öffnung | Wide |
Verschlussmaterial | HDPE |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'