Learn More
BRAND™ PFA-Weithalsflasche
Click to view available options
Fassungsvermögen:
250 ml
500 ml
2000 ml
Beschreibung
ulliPFA-Schraubverschluss mit geformten Dichtungsring für eine positive Versiegelung/liliAutoklavierbar/liliEinfach zu reinigen/liliHält Temperaturen von -200 bis 260 deg;C stand/li/ul
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2000 ml |
Beschreibung | Weiter Hals |
Material | PFA |
Gewindegröße (metrisch) | S40 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |