Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, kunststoffummantelt, graduiert
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
Description
Die DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Die sicherheitsbeschichtete Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: nahezu träge USP / EP Typ I Borosilikat 3.3 Glas auf der Innenseite und eine schützende Sicherheitskunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem, klarem Glas geformt, das dann mit einer klaren PU-Kunststoffbeschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die braunen DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen werden komplett mit oder ohne dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Die Kunststoffummantelung erfüllt die Anforderungen der ASTM E1522 und ist bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
- Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
- UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge durch die äußere Beschichtung
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
- Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
- Optimales Ab- und Befüllen sowie einfache Reinigung
- Problemloses, komfortables Hantieren mit Löffel, Spatel und Pinzette
- Ermöglicht die mühelose Verwendung von großvolumigen Trichtern
- Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Specifications
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Durchmesser (metrisch) | 101 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter |
Enthält | mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau) |
Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |