missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 2.5 mm, Rot

Verschiedene Farben helfen bei der Nachverfolgung von Proben, die auf verschiedenen Referenzlösungsmitteln basieren.

Marke:  Bel-Art™ 66002-0252

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04310kg

Artikelnummer. 15388698

  • 10.60 € / 25 Packungen
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.


Beschreibung

Beschreibung

25 Stück pro Packung
Spezifikation

Spezifikation

25 je Packung
Modell: Wilmad™ 521-U
Rot
Ja
2,5 mm
Polyethylen
NMR-Spektroskopie
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote