Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Einmal-NMR-Röhrchenkappen, Durchmesser von 4.0 mm, Blau
Verschiedene Farben helfen bei der Nachverfolgung von Proben, die auf verschiedenen Referenzlösungsmitteln basieren.
12.20 € - 55.28 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 4,0 mm |
---|---|
Material | Polyethylen |
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | NMR-Spektroskopie |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15328708
|
Bel-Art™
66004-0101 |
100 je Packung |
12.20 €
100 Packungen |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15338708
|
Bel-Art™
66004-1001 |
1000 pro Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Warnung: Bei Verwendung von Chloroform oder Aceton als Referenzlösung direkten Kontakt zwischen der Probe und dem Einwegverschluss sowie eine langfristige Lagerung über 2 Stunden vermeiden. Wenn diese Bedingungen nicht vermieden werden können, bitte Röhrchenverschlüsse aus PTFE verwenden.Spezifikation
4,0 mm | |
Blau | |
Ja |
Polyethylen | |
NMR-Spektroskopie |