Learn More
Wilmad-LabGlass™ NMR/EPR Tube Label, 5mm
Passt genau auf den Umfang des NMR-Röhrchens, ohne zu überlappen, um die Symmetrie des Probenröhrchens bei Drehversuchen zu gewährleisten. Das Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ 5 mm große NMR/EPR-Röhrchenetikett ist eine praktische Alternative zur Markierung Ihrer NMR- oder EPR-Probenröhrchen.
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66000-0088
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04310kg
Beschreibung
- Passt perfekt auf den Umfang von 5 mm-NMR-Röhrchen
- Garantiert perfekte Symmetrie der Röhrchen für Drehexperimente.
- Ermöglicht die erneute Markierung gereinigter Röhrchen
- Weiß
Spezifikation
Etiketten für NMR/EPR-Röhrchen | |
Weiß | |
Markierung von NMR-Röhrchen |
NMR-Probenröhrchen, 5 mm | |
5 mm | |
480/Packung |