Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Röhrchentester
Stellt die Shimqualität Ihrer Glasröhren sicher. Das Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Spinnerlager bestimmt, welche Ihrer NMR-Röhrchen verzogen und verbogen sind.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0042
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04310kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15368608
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nützlich in Laboren, die Precision NMR-Röhrchen waschen, trocknen und wiederverwenden
  • Verzogene Röhrchen binden im Spinnerlager, während sich gute Röhrchen frei drehen
  • Bewahren Sie ein Röhrchentester neben jedem NMR-Spektrometer für einen einfachen Zugriff auf
Spezifikation
Spezifikation
Quarz, Supracil oder Precision Röhrchen
Für Schläuche mit 5 mm Außendurchmesser
SB-5-7