missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Withaferin A

Artikelnummer. 16402589
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16402589 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16402589 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN2065
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Withaferin A is a steroidal lactone isolated from Withania somnifera, inhibits NF-kB activation and targets vimentin, with potent antiinflammatory and anticancer activities. Withaferin A is an inhibitor of endothelial protein C receptor (EPCR) shedding.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 470.6 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 5119-48-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.91%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM∣Need ultrasonic)
Ziel NF-κB∣Ferroptosis
Menge 1 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.