Learn More
MedChemExpress Withaferin A
Artikelnummer. 16481668
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481668 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16481668 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN2065
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Withaferin A is a steroidal lactone isolated from Withania somnifera, inhibits NF-kB activation and targets vimentin, with potent antiinflammatory and anticancer activities. Withaferin A is an inhibitor of endothelial protein C receptor (EPCR) shedding.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 470.6 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 5119-48-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.91%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM∣Need ultrasonic)
Ziel NF-κB∣Ferroptosis
Menge 5 mg